Kluczowe dokumenty
CLS3412
Corning® Transwell® 6 well plates
0.4 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface round wells, clear bottom, clear wells, flat bottom wells, clear polystyrene (plate or dish), polycarbonate membrane, sterile, pack of 6, case of 24
Synonim(y):
cell culture inserts, corning plates, tissue culture plate, tissue culture plates
Wybierz wielkość
24 EA
1370,00 zł
1370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
24 EA
1370,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.13
1370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
Corning® Transwell® polycarbonate membrane cell culture inserts, 24 mm Transwell with 0.4 μm pore polycarbonate membrane insert, TC-treated, w/lid, sterile, 24/cs
Materiały
clear bottom
clear polystyrene (plate or dish)
clear wells
flat bottom wells
polycarbonate membrane
round wells
sterylność
sterile
Właściwości
lid
skirt
opakowanie
case of 24
pack of 6
producent / nazwa handlowa
Corning 3412
metody
cell culture | mammalian: suitable
pojemność robocza wkładki
1.5 mL
membrana śr.
24 mm
rozmiar
6 wells
powierzchnia
4.67 cm2 , cell growth area
pojemność robocza dołka
2.6 mL
kolor
translucent
wielkość porów
0.4 μm
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Opis ogólny
  • 10μm thick translucent polycarbonate membrane
  • Treated for optimal cell attachment
  • Packaged 6 inserts in a 6 well plate, 4 plates per case
  • Membrane must be stained for cell visibility
  • Sterilized by gamma radiation
Transwell cell culture inserts are convenient, easy-to-use permeable support devices for the study of both anchorage-dependent and anchorage-independent cell lines. They feature a 10 μm thin transparent polycarbonate membrane available in a variety of pore sizes. Transwell are treated for optimal cell attachment. Cells must be stained for cell visibility. The PC membrane is compatible with most organic fixatives and stains.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Robert D Chavez et al.
Biotechnology progress, 36(1), e2897-e2897 (2019-08-29)
Reduced transforming growth factor beta (TGF-β) signaling is associated with osteoarthritis (OA). TGF-β is thought to act as a chondroprotective agent and provide anabolic cues to cartilage, thus acting as an OA suppressor in young, healthy cartilage. A potential approach