CLS3335
Corning® CellBIND® Multiple Well Plate
size 6 wells, flat clear bottom, sterile, lid
Synonim(y):
6 well culture plate, cell culture multiwell plates, cell culture plates
Wybierz wielkość
173,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
173,00 zł
Polecane produkty
Materiały
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
flat clear bottom
polystyrene
sterylność
sterile
sterile
Właściwości
lid
lid
skirt
plate format: 6 well standard
opakowanie
pack of 5 ea
case of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 3335
rozmiar
6 wells
powierzchnia
9.5 cm2 , cell growth area
pojemność dołka
16.8 mL
pojemność robocza dołka
1.9-2.9 mL
przydatność
suitable for (cell culture involving anchorage-dependant cell lines)
typ wiązania
CellBIND® surface
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Nonreversible lids with condensation rings to reduce contamination
- Individual alphanumerical codes for well identification
- Uniform footprint for ease in stacking
- CellBIND® surface treated for optimal cell attachment
- Sterilized by gamma irradiation
- Certified nonpyrogenic
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)