CLS3121250CO
Pyrex® large top desiccators with 24/29 standard taper stopcock
replacement cover for 10.5L large top desiccator w/ 24/29 standard taper stopcock, 1/cs
Synonim(y):
glass desiccator cover, glass desiccator lid
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass (borosilicate glass code 7740)
Właściwości
reusable
opakowanie
case of 1
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 3121-250CO
Wysokość
109 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)