Kluczowe dokumenty
CLS3011
Corning® cell scrapers
blade L 3.0 cm, handle L 39 cm, sterile, case of 100
Synonim(y):
podnośnik komórek, skrobak do komórek
Wybierz wielkość
100 EA
2250,00 zł
2250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
2250,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122103
NACRES:
NB.13
2250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
sterylność
sterile
opakowanie
case of 100
producent / nazwa handlowa
Corning 3011
dł. ostrza
3.0 cm
dł. rączki
39 cm
Opis ogólny
Useful for the mechanical harvesting of cells
  • Blade design minimizes cell damage and ensures even contact with the growth surface
  • Designed for use in 25 and 75 cm² flasks
  • Individually wrapped
  • Sterilized by γ-radiation and certified nonpyrogenic
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)