Kluczowe dokumenty
CLS1399500
Corning® glass media storage bottle
with side grips, volume 500 mL
Synonim(y):
butelka na media
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
Produkt CLS1399500 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
borosilicate glass bottle
polypropylene cap
square bottle
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap
graduations
opakowanie
pkg of 4 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 1399-500
śr. wewn. szyjki butelki
45 mm
pojemność
500 mL
500 mL
Cechy i korzyści
Nowe butelki do przechowywania mediów PYREX Slim Line zapewniają łatwiejszą obsługę i bardziej wydajne przechowywanie mediów, substancji biologicznych i innych roztworów wodnych.
Cechy:
  • Wgłębione strefy chwytania wzdłuż boków butelki umożliwiają łatwiejsze i bezpieczniejsze przenoszenie.
  • Nowa konstrukcja zakrętki umożliwia szybsze otwieranie i zamykanie
  • Zakrętki są w pełni kompatybilne ze wszystkimi standardowymi butelkami Pyrex "GL45" (rozmiar szyjki 45 mm).
  • Szeroko rozmieszczone radełka (wypustki i rowki) zapewniają wygodną i ergonomiczną obsługę nakrętki
  • Wąska średnica butelki umożliwia bardziej efektywne przechowywanie na półkach, w lodówkach i autoklawach
  • Butelki są wyskalowane do pełnej objętości roboczej
  • Dostępne w czterech rozmiarach: 125 ml, 250 ml, 500 ml i 1 l
Butelki Pyrex Slim Line są wykonane z tego samego szkła borokrzemianowego typu 1 klasy A (ASTM E-438), co standardowe butelki na media Pyrex, co zapewnia odporność chemiczną i termiczną.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)