CLS139532HTC
Corning® high-temp PBT screw cap
For high temps, GL 32 solid top, with PTFE faced silicone liner
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
Polecane produkty
Materiały
PTFE liner
red PBT cap
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 10
dopasowywanie
GL 32 solid top
Opis ogólny
Czerwone nasadki wysokotemperaturowe Corning z politereftalanu butylenu (PBT) mają gwint GL32, mogą być sterylizowane na sucho w temperaturze do 180 st. C i posiadają wkładkę z politetrafluoroetylenu (PTFE) zapewniającą skuteczne uszczelnienie.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)