Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
Biological source:
human male lung (Source Disease: Lung carcinoma)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Komórki A549 RFP-STAT3,
Quality Segment
biological source
human male lung (Source Disease: Lung carcinoma)
OMIM accession no.
storage temp.
−196°C
Gene Information
human ... STAT3(6774)
General description
A549 RFP-STAT3 to komórki nabłonkowe raka płuc pochodzące od 58-letniego mężczyzny rasy kaukaskiej z modyfikacją ZFN tworzącą transgen RFP-STAT3 wyrażany z endogennego locus genu STAT3.
Ta linia komórkowa pochodzi z katalogu ATCC nr CCL-185.
Ta linia komórkowa pochodzi z katalogu ATCC nr CCL-185.
Application
Produkt ten jest ludzką linią komórkową A549, w której genomowy gen STAT3 został endogennie oznakowany genem czerwonego białka fluorescencyjnego (RFP) przy użyciu technologii nukleazy palca cynkowego CompoZr®. Integracja spowodowała endogenną ekspresję białka fuzyjnego, w którym RFP jest przyłączone do N-końca STAT3. Obrazowanie fluorescencyjne pokazuje ekspresję RFP-STAT3 w całej komórce. Po aktywacji ligandem IL-6, linia komórkowa wykazuje redystrybucję STAT3 do jądra, dzięki czemu jest przydatna do badań przesiewowych o wysokiej zawartości związków modulujących aktywność STAT3. Na przykład, redystrybucja może zostać zniesiona przez selektywny inhibitor STAT3, Stattic. Ta stabilna linia komórkowa została wyhodowana z pojedynczego klonu. Regulacja genu celu i odpowiadająca mu funkcja białka są zachowane w przeciwieństwie do linii komórkowych z nadekspresją poprzez egzogenny promotor.
Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę Cellular Reporter Cell Line.
Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę Cellular Reporter Cell Line.
Features and Benefits
Ukierunkowana integracja fluorescencyjnego znacznika RFP tuż za kodonem startowym genu STAT3 na chromosomie 17q21.2 za pośrednictwem Zinc Finger Nuclease (ZFN) w celu stworzenia linii komórkowej wykazującej stabilną ekspresję transgenu znakowanego GFP na N-końcu białka.
Komórki A549 są adherentne, a czas podwojenia wynosi około 22 godzin.
Komórki A549 są adherentne, a czas podwojenia wynosi około 22 godzin.
Preparation Note
Podłoże należy wymieniać dwa do trzech razy w tygodniu.
Szybko rozmrozić fiolkę poprzez delikatne mieszanie w łaźni wodnej o temperaturze 37°C (~2 minuty), trzymając korek fiolki z dala od wody. Odkazić 70% etanolem, dodać 9 ml podłoża hodowlanego i odwirować 125 x g (5-7 minut). Ponownie zawiesić w kompletnym podłożu hodowlanym i inkubować w temperaturze 37°C w atmosferze 5% CO2.
Współczynnik podhodowli: ok. 1:3-1:6
Podstawowym podłożem dla tej linii komórkowej jest RPMI-1640, nr kat. Nr kat. R0883. Aby przygotować kompletną pożywkę wzrostową, należy dodać następujące składniki do pożywki podstawowej: płodową surowicę bydlęcą, nr kat. F2442, do końcowego stężenia (v/v) 10% i L-glutaminę, nr kat. Nr kat. G7513, w końcowym stężeniu 2 mM.
Podłoże do zamrażania komórek - DMSO 1X, Nr kat. Nr kat. C6164.
Szybko rozmrozić fiolkę poprzez delikatne mieszanie w łaźni wodnej o temperaturze 37°C (~2 minuty), trzymając korek fiolki z dala od wody. Odkazić 70% etanolem, dodać 9 ml podłoża hodowlanego i odwirować 125 x g (5-7 minut). Ponownie zawiesić w kompletnym podłożu hodowlanym i inkubować w temperaturze 37°C w atmosferze 5% CO2.
Współczynnik podhodowli: ok. 1:3-1:6
Podstawowym podłożem dla tej linii komórkowej jest RPMI-1640, nr kat. Nr kat. R0883. Aby przygotować kompletną pożywkę wzrostową, należy dodać następujące składniki do pożywki podstawowej: płodową surowicę bydlęcą, nr kat. F2442, do końcowego stężenia (v/v) 10% i L-glutaminę, nr kat. Nr kat. G7513, w końcowym stężeniu 2 mM.
Podłoże do zamrażania komórek - DMSO 1X, Nr kat. Nr kat. C6164.
Analysis Note
Tested for Mycoplasma, sterility, post-freeze viability, short terminal repeat (STR) analysis for cell line identification, cytochrome oxidase I (COI) analysis for cell line species confirmation.
Legal Information
CompoZr is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source human male lung (Source Disease: Lung carcinoma) | biological source human female ovary (Source Disease: Ovarian adenocarcinoma) | biological source human male lung (Source Disease: Lung carcinoma) | biological source human male lung (Source Disease: Lung carcinoma) |
| storage temp. −196°C | storage temp. −196°C | storage temp. −196°C | storage temp. −196°C |
| Gene Information human ... STAT3(6774) | Gene Information human ... STAT3(6774) | Gene Information human ... STAT1(6772) | Gene Information human ... SMAD4(4089) |
| OMIM accession no. | OMIM accession no. | OMIM accession no. | OMIM accession no. |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?