Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
Biological source:
human male lung (Source Disease: Lung carcinoma)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Komórki A549 GFP-STAT1,
biological source
human male lung (Source Disease: Lung carcinoma)
Quality Segment
OMIM accession no.
storage temp.
−196°C
Gene Information
human ... STAT1(6772)
General description
A549 GFP-STAT1 to komórki raka płuc pochodzące od 58-letniego mężczyzny rasy kaukaskiej, posiadające dwie różne modyfikacje ZFN tworzące dwa transgeny fluorescencyjne, z których każdy ulega ekspresji z ich endogennego locus genowego.
Ta linia komórkowa pochodzi z katalogu ATCC nr CCL-185.
Ta linia komórkowa pochodzi z katalogu ATCC nr CCL-185.
Application
Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę internetową Cellular Reporter Cell Line.
Produkt ten jest ludzką linią komórkową A549, w której genomowy gen STAT1 został endogennie oznaczony genem białka zielonej fluorescencji (GFP) przy użyciu technologii nukleazy palca cynkowego (ZFN) CompoZr®. Integracja spowodowała endogenną ekspresję białka fuzyjnego, w którym GFP jest przyłączone do C-końca STAT1. Obrazowanie fluorescencyjne pokazuje ekspresję STAT1-GFP w całej komórce. Po aktywacji ligandem, takim jak interferon-gamma (INF-γ), linia komórkowa wykazuje redystrybucję STAT1 z cytoplazmy do jądra, dzięki czemu jest przydatna do badań przesiewowych o wysokiej zawartości związków modulujących aktywność STAT1. Ta stabilna linia komórkowa została wyhodowana z pojedynczego klonu. Regulacja genu docelowego i odpowiadająca mu funkcja białka są zachowane w przeciwieństwie do linii komórkowych z nadekspresją poprzez egzogenny promotor.
Features and Benefits
Ukierunkowana integracja fluorescencyjnego znacznika GFP do ostatniego kodującego eksonu tuż przed kodonem stop genu STAT1 na chromosomie 2q32.2 za pośrednictwem Zinc Finger Nuclease (ZFN) w celu stworzenia linii komórkowej wykazującej stabilną ekspresję transgenu GFP.
Komórki A549 są adherentne, a czas podwojenia wynosi około 22 godzin.
Komórki A549 są adherentne, a czas podwojenia wynosi około 22 godzin.
Preparation Note
Podłoże należy wymieniać dwa do trzech razy w tygodniu.
Szybko rozmrozić fiolkę poprzez delikatne mieszanie w łaźni wodnej o temperaturze 37°C (~2 minuty), trzymając korek fiolki z dala od wody. Odkazić 70% etanolem, dodać 9 ml podłoża hodowlanego i odwirować 125 x g (5-7 minut). Ponownie zawiesić w kompletnym podłożu hodowlanym i inkubować w temperaturze 37°C w atmosferze 5% CO2.
Współczynnik podhodowli: ok. 1:3-1:8
Podstawowym podłożem dla tej linii komórek jest F12 Ham Medium, nr kat. Nr kat. N4888. Aby uzyskać kompletną pożywkę wzrostową, należy dodać następujące składniki do pożywki podstawowej: płodową surowicę bydlęcą, nr kat. Nr kat. F4135, do końcowego stężenia (v/v) 10% i L-glutaminę, Nr kat. Nr kat. G7513, w końcowym stężeniu 2 mM.
Pożywka do zamrażania komórek - DMSO 1X, Nr kat. Nr kat. C6164.
Szybko rozmrozić fiolkę poprzez delikatne mieszanie w łaźni wodnej o temperaturze 37°C (~2 minuty), trzymając korek fiolki z dala od wody. Odkazić 70% etanolem, dodać 9 ml podłoża hodowlanego i odwirować 125 x g (5-7 minut). Ponownie zawiesić w kompletnym podłożu hodowlanym i inkubować w temperaturze 37°C w atmosferze 5% CO2.
Współczynnik podhodowli: ok. 1:3-1:8
Podstawowym podłożem dla tej linii komórek jest F12 Ham Medium, nr kat. Nr kat. N4888. Aby uzyskać kompletną pożywkę wzrostową, należy dodać następujące składniki do pożywki podstawowej: płodową surowicę bydlęcą, nr kat. Nr kat. F4135, do końcowego stężenia (v/v) 10% i L-glutaminę, Nr kat. Nr kat. G7513, w końcowym stężeniu 2 mM.
Pożywka do zamrażania komórek - DMSO 1X, Nr kat. Nr kat. C6164.
Analysis Note
Tested for Mycoplasma, sterility, post-freeze viability, short terminal repeat (STR) analysis for cell line identification, cytochrome oxidase I (COI) analysis for cell line species confirmation.
Legal Information
CompoZr is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source human male lung (Source Disease: Lung carcinoma) | biological source human male lung (Source Disease: Lung carcinoma) | biological source human male lung (Source Disease: Lung carcinoma) | biological source human male lung (Source Disease: Lung carcinoma) |
| storage temp. −196°C | storage temp. −196°C | storage temp. −196°C | storage temp. −196°C |
| OMIM accession no. | OMIM accession no. | OMIM accession no. | OMIM accession no. |
| Gene Information human ... STAT1(6772) | Gene Information human ... SMAD4(4089) | Gene Information human ... CTNNB1(1499), LMNB1(4001) | Gene Information human ... STAT3(6774) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?