Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3680,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3680,00 zł
usage
sufficient for 96 assays
Quality Level
technique(s)
ELISA: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... PRKG1(5592), PRKG2(5593)
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: 1-5 μg/mL | technique(s) capture ELISA: suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: 1-5 μg/mL |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Gene Information human ... PRKG1(5592), PRKG2(5593) | Gene Information human ... PRKG1(5592) | Gene Information human ... PRKG1(5592) | Gene Information human ... PRKG1(5592) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
| usage sufficient for 96 assays | usage sufficient for 96 assays | usage - | usage - |
Tylko elementy zestawu
- 0.1 M Hydrochloride Acid 1 x 30
- Acetic Anhydride 1 x 1
- cGMP-Alkaline Phosphatase Conjugate 1 x 5
- cGMP EIA Antibody Rabbit Anti-cGMP 1 x 5
- Cyclic GMP Standard 1 x 0.5
- Goat Anti-Rabbit IgG Coated 96 Well Microtiter Plate 1 ea
- Neutralizing Reagent 1 x 6
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
120.2 °F
flash_point_c
49 °C
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| CG200-1KT | 04061834254331 |