Kluczowe dokumenty
GM1899A
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human unknown/unspecified
opakowanie
tube of 5 μg 98120701-DNA-5UG
pkg of vial of cells 98120701-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Lymphoblastoid
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki limfoblast z niedoborem HPRT
Opis linii komórkowej
Limfoblastoidalna linia komórkowa GM1899A została uzyskana od pacjenta Lesch-Nyhan. Ma ona niedobór fosforybozylotransferazy hipoksantynowo-guaninowej (HPRT) z mutacją punktową w odpowiednim genie. Ta linia komórkowa jest używana jako podajnik do przedłużonej hodowli ludzkich limfocytów T (patrz linie LB w kolekcji).
Zastosowanie
Podajnik do hodowli limfocytów T
pożywka hodowlana
Dutch Modified RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 20mM Hepes + 2mM Sodium Pyruvate (NaPy) + 20% Heated Inactivated Foetal Bovine Serum (HI-FBS)
Rutyna subkultury
Hodowle utrzymywać w zakresie 3-9 x 100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C. Nie rozcieńczać poniżej 1 x 100 000 komórek/ml, przemyć 2-3 razy po resuscytacji przed posiewem; dezagregować co kilka dni przez pipetowanie, aby uniknąć tworzenia się dużych agregatów.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)