Kluczowe dokumenty
Sci-1
96090513, human blood, Lymphoblastoid
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Nazwa produktu
Sci-1, 96090513
pochodzenie biologiczne
human blood
opakowanie
tube of 5 μg 96090513-DNA-5UG
pkg of vial of cells 96090513-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Lymphoblastoid
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki chłoniak kaukaski z komórek B
Opis linii komórkowej
Ludzka linia komórek limfoblastoidalnych
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 4mM Glutamina + 10% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS).
Rutyna subkultury
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)