Kluczowe dokumenty
HR5
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human cervix
opakowanie
tube of 5 μg 95091409-DNA-5UG
pkg of vial of cells 95091409-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Epithelial-like
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki rak szyjki macicy, pochodna HeLa, transformowany
Opis linii komórkowej
Komórki HR5 uzyskano po transfekcji komórek HeLa plazmidami kodującymi odwrotny transaktywator kontrolowany tetracykliną, kodujący sekwencję lokalizacji jądrowej (rt TA-nls) i przenoszący oporność na G418. Ten transaktywator (fuzja represora Tet i domeny aktywującej transkrypcję VP16 wirusa opryszczki pospolitej) może stymulować ekspresję genu reporterowego do 10E5-krotności. HR5 jest macierzystą linią komórkową dla HR5-CL11 (numer katalogowy Sigma.95091411).
Zastosowanie
Badania ekspresji i aktywacji genów
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:5 do 1:20, tj. wysiewać przy 2x1 000 do 2x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)