YI human cell line
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human blood
opakowanie
tube of 5 μg 94061620-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94061620-1VL
pochodzenie etniczne
Japanese
płeć
not specified
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Lymphoblastoid
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
Opis ogólny
Opis linii komórkowej
Profil DNA
Cw: 0303 1202
B: 5201 4002
HLA DRB1: 1405 0901
HLA DQB1: 05031 0303
HLA DPB1: 0201 0501
Profil serologiczny
HLA A ief:
HLA C: 9
HLA B: 52 61
HLA DR: 9 14
HLA DR52: 52
HLA DR53: 53
HLA DQ: 1 3
pożywka hodowlana
Rutyna subkultury
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)