Kluczowe dokumenty
H-EMC-SS
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 94042258, human muscle, Fibroblast-like
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human muscle
opakowanie
tube of 5 μg 94042258-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94042258-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Fibroblast-like
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
metastasis
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki chrzęstniakomięsak
Opis linii komórkowej
Ten pozaszkieletowy chrzęstniakomięsak szpikowy wywodzi się z mięśnia 77-letniej kobiety z przerzutami do węzłów chłonnych i płuc.
Zastosowanie
Badania nad kancerogenezą, eksperymenty nad zdolnością do tworzenia przerzutów.
pożywka hodowlana
Ham's F12/DMEM (1:1) + 10% płodowej surowicy bydlęcej (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) 1:4, tj. wysiać 2x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)