M1
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse bone marrow
opakowanie
tube of 5 μg 93120826-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93120826-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Myeloblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Mieloblast myszy
Opis linii komórkowej
Powstały ze spontanicznej białaczki szpikowej myszy szczepu SL. Komórki zostały wykorzystane jako model różnicowania w szlaku makrofagów szpikowych i mogą być indukowane do makrofagów przez różne czynniki stymulujące, w tym deksametazon.
Zastosowanie
Badania różnicowania mieloidalnego
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Hodowle utrzymywać w zakresie 2-9x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C. Podhodować przed osiągnięciem konfluencji, komórki stają się adherentne, jeśli są hodowane w wysokiej gęstości.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)