Kluczowe dokumenty
GS-109-V-63
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human skin
opakowanie
tube of 5 μg 90110503-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90110503-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Modal no. 46
morfologia
Fibroblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki kaukaski fibroblast skóry z zespołem Gardnera
Opis linii komórkowej
Pochodzi od 13-letniego mężczyzny rasy kaukaskiej z zespołem Gardnera, chorobą autosomalną dominującą, która predysponuje do raka i licznych polipów okrężnicy. Modalna liczba chromosomów wynosiła 46 i występowała w 60% komórek.
Zastosowanie
Tumourigenicity studies
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X,Y
CSF1PO: 11
D13S317: 11,12
D16S539: 12,13
D5S818: 11,12
D7S820: 9,10
THO1: 7,8
TPOX: 8,11
vWA: 14,17
pożywka hodowlana
EMEM (HBSS) + 2 mM glutaminy + 1% aminokwasów innych niż niezbędne (NEAA) + 20% płodowej surowicy bydlęcej (FBS).
Rutyna subkultury
Podzielić półstałe hodowle w stosunku 1:2, tj. wysiać 4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny; 5%CO2; 37°C. Monowarstwa powinna utworzyć się w kolbie o powierzchni 25 cm2 w ciągu 3-4 dni.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)