Kluczowe dokumenty
SW 403
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 87071008, human colon, Epithelial
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
human colon
opakowanie
tube of 5 μg 87071008-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87071008-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
2n = 46, triploid
morfologia
Epithelial
produkty
Carcinoembryonic antigen (CEA)
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki gruczolakorak okrężnicy rasy kaukaskiej
Opis linii komórkowej
Wyhodowane z gruczolakoraka jelita grubego III stopnia u 51-letniej kobiety rasy kaukaskiej. Komórki wytwarzają CEA i są nowotworotwórcze u nagich myszy. Mikroskopia elektronowa ujawnia wyraźny aparat Golgiego.
Zastosowanie
Tumourigenicity studies
pożywka hodowlana
L15 + 2mM Glutaminy + 10% Płodowej Surowicy Bydlęcej (FBS).
Rutyna subkultury
Podzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:2 do 1:6, tj. wysiewać 2-3x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny/EDTA; BezCO2; 37°C. Komórki nie osiągają konfluencji, ale rosną w małych wyspach.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)