HOS
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 87070202, human bone, Epithelial-like
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human bone
opakowanie
tube of 5 μg 87070202-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87070202-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
2n = 46, hyperdiploid
morfologia
Epithelial-like
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki kostniakomięsak kaukaski, TE85
Opis linii komórkowej
Pochodzi od 13-letniej kobiety rasy kaukaskiej. Komórki są wrażliwe zarówno na wirusa, jak i transformację chemiczną i wykazują płaską morfologię, niską gęstość nasycenia i niską wydajność namnażania w miękkim agarze. HOS i 143B (numer katalogowy Sigma 91112502) pochodzą od tego samego gospodarza: 143B jest TK- i pochodzi pośrednio od HOS, który jest TK+ (Skovgaard et al 2010 PMID: 20544518).
Zastosowanie
Wirus, transformacja i badania biochemiczne
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 12
D13S317: 12
D16S539: 10,13
D5S818: 13
D7S820: 11,12
THO1: 6
TPOX: 8,11
vWA: 18
CSF1PO: 12
D13S317: 12
D16S539: 10,13
D5S818: 13
D7S820: 11,12
THO1: 6
TPOX: 8,11
vWA: 18
pożywka hodowlana
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)