Kluczowe dokumenty
Ehrlich-Lettre Ascites strain E cell line
87032503, mouse unknown/unspecified, Epithelial
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Nazwa produktu
Ehrlich-Lettre Ascites strain E cell line, 87032503, from mouse unknown/unspecified, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
pochodzenie biologiczne
mouse unknown/unspecified
opakowanie
tube of 5 μg 87032503-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87032503-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
2n = 40
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Rak u myszy
Opis linii komórkowej
Powstał z eksplantatu 7-dniowego guza pochodzącego z macierzystego raka puchliny brzusznej Ehrlicha-Lettre'a. Przed rozwojem, szczep E został poddany siedmiu pasażom na myszach i sześciu pasażom in vitro w okresie 17 miesięcy. Komórki wykazują niezwykle wysoką średnią liczbę chromosomów i posiadają chromosomy markerowe obecne w rodzicielskim guzie Ehrlicha. Ta linia komórkowa może być przydatna w testach porównawczych środków przeciwnowotworowych in vivo i in vitro.
Zastosowanie
Test przeciwnowotworowy i badania tumorogenności
pożywka hodowlana
NCTC 135 + 2mM Glutamina + 10% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:2 do 1:3, tj. wysiać 3-5x10 000 komórek/cm2przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C. Zmiana pożywki 3 razy w tygodniu.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is this "E" cell line suitable for an in vivo mouse Ehrlich ascites tumor model? What should we do before i.p. injection? Can the entire thawed cell sample be injected i.p. into a mouse, or are additional steps required before in vivo proliferation?
    1 answer
    1. The Ehrlich-Lettre Ascites strain E cell line is banked with the UK Health Security Agency and maintained as part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures. Applications such as intraperitoneal injection are not tested. For application information, consult the relevant literature.