About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
Nazwa produktu
FR, 87020503
pochodzenie biologiczne
rat skin
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Fibroblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Skóra szczura Sprague-Dawley
Opis linii komórkowej
Uzyskane z biopsji skóry płodu (18 dzień ciąży) bezzarodkowego szczura Sprague-Dawley. Komórki mogą być namnażane przez co najmniej 30 pasaży.
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:2 do 1:3, tj. wysiać 3-5x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)