FM-79
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human skin
opis
Human melanoma, metastasis
opakowanie
tube of 5 μg 13012423-DNA-5UG
pkg of vial of cells 13012423-1VL
tryb wzrostu
Adherent
morfologia
Fibroblastic
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Opis linii komórkowej
Linia komórkowa FM-79 (ESTDAB-024) została uzyskana z przerzutowego czerniaka złośliwego skóry. Linia komórkowa FM-79 jest jedną z ponad 170 scharakteryzowanych linii komórkowych czerniaka zebranych w ramach projektu ESTDAB (European Searchable Tumour Line Database) będącego częścią piątego ramowego programu infrastrukturalnego Komisji Europejskiej (umowa nr QLRI-CT-2001-01325). ESTDAB zawiera informacje na temat genotypu HLA i ekspresji powierzchniowej cząsteczek HLA, ekspresji antygenów nowotworowych, zdolności przetwarzania antygenów, produkcji i odpowiedzi na cytokiny i chemokiny, regulacji apoptozy i ekspresji cząsteczek adhezyjnych/akcesoriów. Takie informacje pozwalają badaczom zidentyfikować komórki posiadające określone parametry ważne dla badań odporności, immunogenetyki, ekspresji genów, przerzutów, odpowiedzi na chemioterapię i innych eksperymentów biologicznych związanych z nowotworami.
Profil DNA
Dane STR-PCR:
Amelogenina: X
CSF1PO: 10,12
D13S317: 11,12
D16S539: 12,13
D5S818: 10,12
D7S820: 10,12
THO1: 9
TPOX: 8
vWA: 16,17
Amelogenina: X
CSF1PO: 10,12
D13S317: 11,12
D16S539: 12,13
D5S818: 10,12
D7S820: 10,12
THO1: 9
TPOX: 8
vWA: 16,17
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamina + 10% Fetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) i wysiać nowe hodowle w ilości 2-4 x 10 000 komórek/cm² przy użyciu 0,05% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C. Gęstość nasycenia 15 x104 komórek/cm2.
Inne uwagi
Kultury pochodzące z kolekcji kultur PHE i dostarczone przez firmę Sigma są przeznaczone wyłącznie do celów badawczych. Zapytania dotyczące komercyjnego wykorzystania linii komórkowej są kierowane do deponenta linii komórkowej. Niektóre linie komórkowe mają dodatkowe specjalne warunki zwolnienia, takie jak wymóg wypełnienia umowy transferu materiału przez potencjalnego odbiorcę przed dostarczeniem linii komórkowej. Więcej informacji można znaleźć w Terms & Conditions of Supply.
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)