Kluczowe dokumenty
4-11
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Synonim(y):
HeLa
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human cervix
opakowanie
tube of 5 μg 11033103-DNA-5UG
pkg of vial of cells 11033103-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
Pochodzenie linii komórkowej
HeLa, modyfikacja genetyczna, ludzki receptor androgenowy, gen reporterowy lucyferazy firefly, promotor MMTV
Opis linii komórkowej
4-11 to linia komórkowa HeLa stabilnie transfekowana dwoma konstruktami: konstruktem ekspresji ludzkiego receptora androgenowego (hAR); genem reporterowym lucyferazy firefly pod kontrolą promotora MMTV. 4-11 może być stosowany do wykrywania androgennej aktywności substancji chemicznych.
Profil DNA
Dane STR-PCR:
Amelogenina: X
CSF1PO: 9,10
D16S539: 9,10
D5S818: 11,12
D7S820: 8,12
THO1: 7
TPOX: 8,12
vWA: 16,18
pożywka hodowlana
DMEM (D6546) + 2 mM L-glutamina (G7513) + 10% FBS / FCS (F2442) + 16 μg/ml Blasticidin S HCL + 800 μg/ml G418.
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:4 do 1:10, tj. wysiać 2 x104 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37 °C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Informacje prawne
US7537904B1 N Ooe & Matsunaga H 2009.Cell for measuring the ability to control of a activity of a ligand-responsive transcription control factor.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Ta linia komórkowa ma specjalne warunki dopuszczenia: Organizacje komercyjne są zobowiązane do wypełnienia formularza "Zezwolenie na uwolnienie linii komórkowej do celów badawczych w organizacjach komercyjnych".
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)