Kluczowe dokumenty
UM-UC-13
8090508, human bladder, Epithelial
Synonim(y):
Człowiek UM-UC-13, Linia komórkowa UM-UC-13
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Nazwa produktu
UM-UC-13, 08090508
pochodzenie biologiczne
human bladder
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
metastasis
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Przerzuty do węzłów chłonnych ludzkiego raka przejściowokomórkowego
Opis linii komórkowej
UM-UC-13 został wytworzony z przerzutów limfatycznych raka przejściowokomórkowego pęcherza moczowego. UM-UC-13 wytworzył guzy u samic atymicznych myszy nagich po 36 dniach. Zbadano podatność na transdukcję genów za pośrednictwem adenowirusa oraz ekspresję p53, p16, białka retinoblastoma i receptora adenowirusa coxsackie.
Profil DNA
Dane STR-PCR:
Amelogenina: X,Y
CSF1PO: 10,12
D13S317: 8,12
D16S539: 11
D5S818: 9,13
D7S820: 8,9
THO1: 9
TPOX: 8
vWA: 16,18
pożywka hodowlana
EMEM (EBSS) + 2 mM glutaminy + 1% aminokwasów nieistotnych (NEAA) + 10% płodowej surowicy bydlęcej (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiewając 1-2x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,05% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37 °C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Ta linia komórkowa ma specjalne warunki dopuszczenia: Organizacje komercyjne są zobowiązane do wypełnienia formularza "Zezwolenie na uwolnienie linii komórkowej do celów badawczych w organizacjach komercyjnych".
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)