Merck
PA-1
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 90013101, human ovary, Epithelial
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human ovary
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
2n = 46, pseudodiploid
Morphology:
Epithelial
Manufacturer/tradename:
ECACC
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human ovary
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 90013101-DNA-5UG, pkg of vial of cells 90013101-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 46, pseudodiploid
morphology
Epithelial
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Tumourigenicity studies
Biochem/physiol Actions
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 9,12
D13S317: 9,10
D16S539: 9,12
D5S818: 11
D7S820: 9
THO1: 7,9
TPOX: 11
vWA: 15,17
Ludzki potworniak jajnika rasy kaukaskiej
Pochodzi z komórek płynu puchlinowego 12-letniej kobiety rasy kaukaskiej z potworniakiem jajnika. Komórki te wywołują nowotwory u nagich myszy.
Preparation Note
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamina + 1% Aminokwasy nieistotne (NEAA) + 10% Płodowa surowica bydlęca (FBS) (inaktywowana termicznie).
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:10, tj. wysiać 1-3x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)