Kluczowe dokumenty
HRA-16
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human colon
opakowanie
tube of 5 μg 06061905-DNA-5UG
pkg of vial of cells 06061905-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki gruczolakorak odbytnicy
Opis linii komórkowej
Wyhodowany z odbytnicy 56-letniego mężczyzny. Umiarkowanie zróżnicowany gruczolakorak przypominający nabłonek. Imperial College Innovations oświadczył, że ta linia komórkowa nie może być dostarczana organizacjom komercyjnym.
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM Glutamina + 10% Płodowa surowica bydlęca (FBS)
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) 1:2 do 1:10 przy użyciu 0,05% trypsyny/EDTA; 7,5%CO2; 37°C. Sugerowana gęstość wysiewu 2-4x10 000 komórek/cm2.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Ta linia komórkowa ma specjalne warunki dopuszczenia: Organizacje komercyjne są zobowiązane do wypełnienia formularza "Zezwolenie na uwolnienie linii komórkowej do celów badawczych w organizacjach komercyjnych".
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)