Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human colon
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
2n = 46, hypertriploid
Morphology:
Epithelial
Manufacturer/tradename:
ECACC
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human colon
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 90112713-DNA-5UG, pkg of vial of cells 90112713-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 46, hypertriploid
morphology
Epithelial
products
Carcinoembryonic antigen (CEA)
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Tumourigenicity studies
Biochem/physiol Actions
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 11,12
D13S317: 12,13
D16S539: 11
D5S818: 13,14
D7S820: 9
THO1: 6,7
TPOX: 8,11
vWA: 16
CSF1PO: 11,12
D13S317: 12,13
D16S539: 11
D5S818: 13,14
D7S820: 9
THO1: 6,7
TPOX: 8,11
vWA: 16
Ludzki gruczolakorak odbytnicy rasy kaukaskiej
Wyhodowany z gruczolakoraka odbytnicy wytwarzającego śluz w stopniu II i litego w stopniu III u 66-letniej kobiety rasy kaukaskiej. Komórki tworzą granice szczoteczkowe i wytwarzają CEA.
Preparation Note
L15 + 2mM Glutaminy + 10% Płodowej Surowicy Bydlęcej (FBS).
Rozdzielić subkonfluentne kultury 1:2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; Zmiana pożywki po 4-5 dniach. 37°C. BezCO2.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?