Kluczowe dokumenty
22Rv1
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 5092802, human prostate, Epithelial
Synonim(y):
Komórki 22Rv-1, Komórki CWR-22rv1, Komórki CWR22-R1
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
human prostate
opakowanie
tube of 5 μg 05092802-DNA-5UG
pkg of vial of cells 05092802-1VL
tryb wzrostu
Adherent aggregates
kariotyp
49,XY,del(1)(p10),+i(1)(q10),der(2)t(2;4)(p13;q31)del(2)(q13q33),der(4)t(2;4)(p13;q31),t(6;14)(q15;q32),+7,+12[5]/50,idem,+3[1]
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
androgen receptor positive
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki ksenoprzeszczep prostaty
Opis linii komórkowej
22Rv1 to ludzka linia komórek nabłonkowych raka prostaty pochodząca z ksenograftu, który był seryjnie rozmnażany u myszy po wywołanej kastracją regresji i nawrocie macierzystego, zależnego od androgenów ksenograftu CWR22. Linia komórkowa wykazuje ekspresję antygenu specyficznego dla prostaty (PSA). Wzrost jest słabo stymulowany przez dihydroksytestosteron, a lizaty są immunoreaktywne z przeciwciałem receptora androgenowego w analizie Western blot. Wzrost jest stymulowany przez naskórkowy czynnik wzrostu (EGF), ale nie jest hamowany przez transformujący czynnik wzrostu β-1 (TGF β-1). Ta linia komórkowa jest nowotworowa u nagich myszy.
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X,Y
CSF1PO: 10,11
D13S317: 9,12
D16S539: 12
D5S818: 11,12
D7S820: 10,11
THO1: 6,9.3
TPOX: 8
vWA: 15,21
pożywka hodowlana
RPMI 1640 bez czerwieni fenolowej (Sigma R7509) + 2 mM glutaminy + 10% płodowej surowicy bydlęcej (FBS)
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:5 do 1:10, tj. wysiać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.