Merck
PZ0121
Sigma-Aldrich
CP-135807
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-(N-Methylpyrrolidin-2R-ylmethyl)-5-(3-nitropyrid-2- yl)amino-1H-indole, 3-[[(2R)-1-Methyl-2-pyrrolidinyl]methyl]-N-(3-nitro-2-p yridinyl)-1H-indol-5-amine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H21N5O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
351.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51111800
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
aktywność optyczna
[α]/D +100 to +120°, c = 0.025 mg/mL in methanol
kolor
brown-red
rozpuszczalność
DMSO: ≥5 mg/mL
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CN1CCC[C@@H]1Cc2c[nH]c3ccc(Nc4ncccc4[N+]([O-])=O)cc23
InChI
1S/C19H21N5O2/c1-23-9-3-4-15(23)10-13-12-21-17-7-6-14(11-16(13)17)22-19-18(24(25)26)5-2-8-20-19/h2,5-8,11-12,15,21H,3-4,9-10H2,1H3,(H,20,22)/t15-/m1/s1
Klucz InChI
YPFIYPNOWVPAPR-OAHLLOKOSA-N
Działania biochem./fizjol.
CP-135807 is a selective 5-HT1D agonist.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
H Rollema et al.
Journal of neurochemistry, 67(5), 2204-2207 (1996-11-01)
In vivo microdialysis in guinea pig hypothalamus was used to study the effect of serotonin [5-hydroxytryptamine (5-HT)] subtype 1D autoreceptor blockade on the increase in extracellular 5-HT levels produced by a selective 5-HT reuptake inhibitor (SSRI). Administration of the selective
Charlotte Ahlgren et al.
European journal of pharmacology, 499(1-2), 67-75 (2004-09-15)
The in vitro pharmacological properties of AR-A000002 ((R)-N-[5-methyl-8-(4-methylpiperazin-1-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthyl]-4-morpholinobenzamide), a novel 5-hydroxytryptamine (5-HT)(1B) receptor antagonist, were studied. AR-A000002 bound with high affinity to guinea pig cortex and recombinant guinea pig 5-HT(1B) receptors (Ki=0.24 and 0.47 nM) and with 10-fold lower affinity
Produkty
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.