Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1660,00 zł 1411,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H17ClN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
316.78
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1411,00 zł
Cena katalogowa1660,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -89 to -99°, c = 1 in ethanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
Clc1cc(ccc1)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](C)c2ccccc2
InChI key
MWDVCHRYCKXEBY-LBPRGKRZSA-N
Biochem/physiol Actions
JNJ-63533054 is a potent and selective agonist of the orphan receptor hGPR139, a GPCR receptor expressed in the brain in circumventricular regions of the habenula and septum. JNJ-63533054 has an EC50 value of 16 nM, crosses the blood-brain barrier, and is orally available.
Potent and selective agonist of hGPR139 with an EC50 value of 16 nM
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥96% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?