Przejdź do
SML1503
Apcin
≥98% (HPLC), APC/C inhibitor, powder
Synonim(y):
2-(2-Methyl-5-nitroimidazol-1-yl)ethyl N-[2,2,2-trichloro-1-(pyrimidin-2-ylamino)ethyl]carbamate, 3-(2-Methyl-5-nitro-imidazol-1-yl)-N-(2,2,2-trichloro-1-phenylamino-ethyl)-propionamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
657,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2630,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H14Cl3N7O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
438.65
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
657,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Apcin, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
CC1=NC=C([N+]([O-])=O)N1CCOC(NC(C(Cl)(Cl)Cl)NC2=NC=CC=N2)=O
InChI
1S/C13H14Cl3N7O4/c1-8-19-7-9(23(25)26)22(8)5-6-27-12(24)21-10(13(14,15)16)20-11-17-3-2-4-18-11/h2-4,7,10H,5-6H2,1H3,(H,21,24)(H,17,18,20)
InChI key
ZEXHXVOGJFGTRX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Apcin is an inhibitor of the anaphase-promoting complex/cyclosome (APC/C), a large multimeric complex that functions as a ubiquitin ligase, initiating the metaphase–anaphase transition and regulating ordered transitions through the cell cycle by controlling the ubiquitin-mediated proteolysis of cell cycle proteins. Apcin prevents substrate recognition and inhibits APC/C-dependent ubiquitylation by binding to the D-box binding site of Cdc20, a coactivator required for full activation of APC/C and substrate recognition. The effectiveness of apcin in blocking mitotic exit was synergistically amplified by co-addition of TAME (tosyl-L-arginine methyl ester) or its cell permeable prodrug proTAME, which block Cdc20 binding to the APC/C at a different site than apcin.
Apcin is an inhibitor of the anaphase-promoting complex/cyclosome (APC/C).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1276SML0951SML2650
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
, White to brown to grey
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)