Przejdź do
C8645
Cinoxacin
Synonim(y):
1-Ethyl-1,4-dihydro-4-oxo-[1,3]dioxolo[4,5-g]cinnoline-3-carboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
613,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2650,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H10N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.22
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51102829
EC Number:
249-133-8
MDL number:
613,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder or crystals
Quality Segment
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
SMILES string
CCN1N=C(C(O)=O)C(=O)c2cc3OCOc3cc12
InChI
1S/C12H10N2O5/c1-2-14-7-4-9-8(18-5-19-9)3-6(7)11(15)10(13-14)12(16)17/h3-4H,2,5H2,1H3,(H,16,17)
InChI key
VDUWPHTZYNWKRN-UHFFFAOYSA-N
General description
Chemical structure: quinolone
Application
Cinoxacin was used to study the rat renal organic anion transporter 1 (OAT1).[1] It is used to study fluoroquinolone-resistant Streptococcus pyogenes.[2]
Biochem/physiol Actions
Cinoxacin is a synthetic antimicrobial agent that interferes with DNA replication by inhibiting DNA gyrase and topoisomerase IV (topo IV) through tight DNA binding. The mechanism of action of cinoxacin is comparable to nalidixic acid. Cinoxacin is effective against Gram-negative bacteria and is often used to treat urinary tract infections caused by E. coli, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris and Klebsiella sp.[3]
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
17850O0877N4382
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
-
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C8645-1G04061826754078
C8645-5G04061833610329