Wybierz wielkość
3600,00 zł
3600,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
InChI key
CSRGRGSMEUKQSD-XQAXIDAFSA-N
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)NCCCCCCCC
InChI
1S/C26H53NO2/c1-3-5-7-9-11-12-13-14-15-16-17-18-20-22-26(29)25(24-28)27-23-21-19-10-8-6-4-2/h20,22,25-29H,3-19,21,23-24H2,1-2H3/b22-20+/t25-,26+/m0/s1
assay
98% (TLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: 25 mg/mL, ethanol: 25 mg/mL
storage temp.
−20°C
Quality Level
1 of 4
Ta pozycja | C8605 | 110145 | 376650 |
|---|---|---|---|
| assay 98% (TLC) | assay 98% | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| form solid | form waxy solid | form solid | form waxy solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 25 mg/mL, ethanol: 25 mg/mL | solubility ethanol: 10 mg/mL, DMF: 25 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL | solubility DMSO: 25 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL, methanol: 5 mg/mL | solubility ethanol: 25 mg/mL, DMSO: soluble |
| color white | color white | color white to off-white | color white |
Biochem/physiol Actions
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?