Kluczowe dokumenty
C7870
Chalcone 4 hydrate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(E)-1-(4-Chlorophenyl)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propen-1-one hydrate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
solid
warunki przechowywania
protect from light
kolor
yellow
rozpuszczalność
DMSO: >20 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O.COc1cc(ccc1O)\C=C\C(=O)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C16H13ClO3.H2O/c1-20-16-10-11(3-9-15(16)19)2-8-14(18)12-4-6-13(17)7-5-12;/h2-10,19H,1H3;1H2/b8-2+;
Klucz InChI
PXVQKTVKTBMRIW-VOKCZWNHSA-N
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Produkty
We offer many products related to chemokine receptors for your research needs.