Key Documents
C7740
Anti-phospho-α-B Crystallin (14-25) (pSer19) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
rat, bovine, human, mouse
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 10 μg/mL
indirect immunofluorescence: 5 μg/mL
western blot: 0.5 μg/mL using human cell extract
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer19)
informacje o genach
human ... CRYAB(1410)
mouse ... Cryab(12955)
rat ... Cryab(25420)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
- Immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections) at a concentration of 10μg/mL
- Indirect immunofluorescence at a concentration of 5μg/mL
- Western blotting at a concentration of 0.5μg/mL using human cell extract
- It also used in 1- and 2-D immune blotting analysis.
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3