C7990
Anti-phospho-α-B Crystallin (54-64) (pSer59) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
rat, bovine, human
metody
indirect immunofluorescence: 8 μg/mL using human brain from Alexander′s diseased patients
western blot: 0.5 μg/mL using recombinant bovine phospho-α-B crystallin (Ser59)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer59)
informacje o genach
human ... CRYAB(1410)
rat ... Cryab(25420)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie