Przejdź do
C6696
Cercosporin from Cercospora hayii
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1770,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H26O10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
534.51
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51102829
MDL number:
1770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
solubility
chloroform: 9.80- 10.20 mg/mL, clear, red to red-brown
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
mode of action
cell membrane | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC1=C(CC(C)O)c2c3c(CC(C)O)c(OC)c(O)c4C(=O)C=C5OCOc6cc(O)c(C1=O)c2c6c5c34
InChI
1S/C29H26O10/c1-10(30)5-12-18-19-13(6-11(2)31)29(37-4)27(35)21-15(33)8-17-23(25(19)21)22-16(38-9-39-17)7-14(32)20(24(18)22)26(34)28(12)36-3/h7-8,10-11,30-32,35H,5-6,9H2,1-4H3
InChI key
JWFLIMIGORGZMQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Cercosporin (C29H26O10) is a red pigment that has been isolated from cultures of a banana pathogen . It has been used to study toxin biodegredation in species such as Bacterium Xanthomonas campestris pv. Zinniae [1].
Biochem/physiol Actions
A light-induced polyketide phytotoxin reported to produce singlet oxygen when photoactivated.
Cercosporin, a polyketide phytotoxin, is activated by light and in the activated state, reacts with oxygen to produce toxic oxygen species such as singlet oxygen (O2) and superoxide (O2-). Production of reactive oxygen species leads to peroxidation of lipids in the plant cell membranes.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B1532M2147294543
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
form
solid
form
powder
form
crystalline powder
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
chloroform: 9.80- 10.20 mg/mL, clear, red to red-brown
solubility
chloroform: 9.80-10.20 mg/mL, clear, orange
solubility
ethanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
soluble 50 mg/mL, clear, red to red-brown (ethanol:CHCl3 (1:1))
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)