Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 248,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9N3OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.26
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
248,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
mp
130-132 °C (lit.)
solubility
soluble 50 mg/mL, clear, red to red-brown (ethanol:CHCl3 (1:1))
SMILES string
Cc1ccc(O)c(c1)\N=N\c2nccs2
InChI
1S/C10H9N3OS/c1-7-2-3-9(14)8(6-7)12-13-10-11-4-5-15-10/h2-6,14H,1H3/b13-12+
InChI key
MZRKINSTWYZJLV-OUKQBFOZSA-N
Application
2-(2-Thiazolylazo)-p-cresol is a heterocyclic azo-dye2, has been used:
- as iron binding ligand during determination of iron speciation in seawater by cathodic stripping voltammetry
- in spectrophotometric determination of vanadium, titanium, lead, indium and nickel
- as as a spectrophotometric reagent in the determination of uranium in mine drainage water samples
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 90% | description 95% | description 99% |
| assay 97% | assay 90% | assay 95% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| solubility soluble 50 mg/mL, clear, red to red-brown (ethanol:CHCl3 (1:1)) | solubility - | solubility - | solubility - |
| mp 130-132 °C (lit.) | mp 85-87 °C (lit.) | mp 128-130 °C (lit.) | mp 32-34 °C (lit.) |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?