Merck
C6380
Sigma-Aldrich
Cyclohexylamine
≥98%
Synonim(y):
Aminocyclohexane
About This Item
Wzór liniowy:
C6H11NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
99.17
Beilstein:
471175
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
gęstość pary
3.42 (vs air)
ciśnienie pary
10 mmHg ( 22 °C)
23 mmHg ( 37.7 °C)
Próba
≥98%
temp. samozapłonu
559 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.459 (lit.)
bp
134 °C (lit.)
mp
−17 °C (lit.)
gęstość
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
NC1CCCCC1
InChI
1S/C6H13N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5,7H2
Klucz InChI
PAFZNILMFXTMIY-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
80.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
27 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)