Merck
C2517
Sigma-Aldrich
Chlordiazepoxide hydrochloride
Synonim(y):
7-Chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine 4-oxide hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14ClN3O · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.22
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
kontrola substancji
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 4.1; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
ciąg SMILES
Cl[H].CNC1=Nc2ccc(Cl)cc2C(c3ccccc3)=[N+]([O-])C1
InChI
1S/C16H14ClN3O.ClH/c1-18-15-10-20(21)16(11-5-3-2-4-6-11)13-9-12(17)7-8-14(13)19-15;/h2-9H,10H2,1H3,(H,18,19);1H
Klucz InChI
DMLFJMQTNDSRFU-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
The use of chlordiazepoxide during the first trimester might lead to congenital defects.[1]
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Psychologists' psychotropic drug reference. (1999)
J K Pereira et al.
Life sciences, 65(10), PL101-PL107 (1999-09-28)
A single exposure to the elevated plus-maze test of anxiety reduces or abolishes the anxiolytic efficacy of benzodiazepines. The present study was designed to examine whether this phenomenon of "one-trial tolerance" resulted from a motivational deficit on trial 2. We
A Agmo et al.
Neuropharmacology, 37(2), 223-232 (1998-07-29)
Previous studies have shown that the opiate antagonist naloxone blocks the anxiolytic-like effects of benzodiazepines in several models of anxiety, including the elevated plus-maze. Although naloxone preferentially binds to the mu opioid receptor, its selectivity is rather low. The opioid
D J Cash et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 283(2), 704-711 (1997-11-14)
When rats were made tolerant to the benzodiazepine tranquilizer chlordiazepoxide (CDPX) by its steady administration, a particular gamma-aminobutyric acid type A (GABAA) receptor in cerebral cortex was modified. Its rate of desensitization in the absence of CDPX was enhanced (3-fold