Merck
C-12377
Ludzkie fibroblasty sercowe (HCF)
500,000 proliferating cells
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human heart (ventricles)
Morphology:
(fibroblast)
Relevant disease(s):
cardiovascular diseases
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human heart (ventricles)
packaging
pkg of 500,000 cells
morphology
(fibroblast)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cardiovascular diseases
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Application
Pierwotne ludzkie fibroblasty sercowe (HCF) są izolowane z komór dorosłego serca i są dostarczane w formacie proliferacyjnym. Odgrywają one kluczową rolę w utrzymaniu macierzy zewnątrzkomórkowej w prawidłowym sercu oraz syntezie czynników wzrostu i cytokin. W warunkach patofizjologicznych fibroblasty sercowe są zaangażowane w tworzenie blizny po zawale mięśnia sercowego, zwłóknienie serca i przerost serca. HCF można wykorzystać do badania takich procesów in vitro.
Biochem/physiol Actions
Serce
Preparation Note
Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Analysis Note
Rigid quality control tests are performed for each lot of Human Fibroblasts. They are tested for cell morphology, adherence rate and cell viability. Flow cytometric analyses of the fibroblast specific antigen CD90 are performed for each lot. Growth performance is tested through multiple passages up to 10 or 15 population doublings (PD) under culture conditions without antibiotics and antimycotics. In addition, all cells have been tested for the absence of HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1, HTLV-2 and microbial contaminants (fungi, bacteria, and mycoplasma).
Other Notes
Zalecana gęstość pożywki: 3500 - 7000 komórek na cm2Przejście po rozmrożeniu: P2 Testowane markery: CD90 dodatnie, alfa-aktyna mięśni gładkich ujemna, miozyna mięśni wolnych ujemna Gwarantowane podwojenie populacji: >15
Recommended Primary Cell Culture Media:Link
Disclaimer
Chociaż testy na obecność wirusów HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1 i HTLV-2 dały wynik ujemny, komórki - podobnie jak wszystkie produkty pochodzenia ludzkiego - należy traktować jako potencjalnie zakaźne. Żadna procedura testowa nie może całkowicie zagwarantować braku czynników zakaźnych.
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ludzkie fibroblasty sercowe (HCF)
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Pierwotne ludzkie fibroblasty i pożywka wzrostowa do hodowli in vitro młodych i dorosłych fibroblastów. Protokoły obsługi, pasażowania komórek, pożywki i stosowania produktu.
Primary human fibroblasts and growth medium for the in vitro cultivation of juvenile and adult fibroblasts. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.