Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 902,00 zł 766,70 zł | |
| 50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2110,00 zł |
Informacje o tej pozycji
766,70 zł
Cena katalogowa902,00 złZaoszczędź 15%Nazwa produktu
Chlormethiazole hydrochloride, ≥98% (HPLC), powder
description
Store desiccated
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white
solubility
H2O: soluble >10 mg/mL
originator
AstraZeneca
SMILES string
Cl.Cc1ncsc1CCCl
InChI
1S/C6H8ClNS.ClH/c1-5-6(2-3-7)9-4-8-5;/h4H,2-3H2,1H3;1H
Powiązane kategorie
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| solubility H2O: soluble >10 mg/mL | solubility H2O: slightly soluble, alcohol: soluble, propylene glycol: soluble | solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility H2O: 48 mg/mL, 0.1 M NaOH: 7 mg/mL, ethanol: soluble |
| color off-white | color white | color white to beige | color white |
| originator AstraZeneca | originator Wellspring | originator - | originator - |
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C1240-50MG | 04061832089584 |
| C1240-10MG | 04061832089577 |