Merck
C-12295
Ludzkie komórki śródbłonka mikronaczyniowego macicy (HUtMEC)
500,000 cryopreserved cells
Wybierz wielkość
1 EA
7450,00 zł
7450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ludzkie komórki śródbłonka mikronaczyniowego macicy (HUtMEC), 500,000 cryopreserved cells
biological source
human uterus (myometrium)
packaging
pkg of 500,000 cells
morphology
( endothelial)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
C-12296C-12576C-14028
morphology
( endothelial)
morphology
( endothelial)
morphology
(smooth muscle)
morphology
(endothelial)
biological source
human uterus (myometrium)
biological source
human uterus (myometrium)
biological source
human uterus (myometrium)
biological source
human uterus (myometrium)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
storage temp.
−196°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
packaging
pkg of 500,000 cells
packaging
pkg of 500,000 cells
packaging
pkg of 500,000 cells
packaging
pkg of 1,000,000 cells
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
Application
Pierwotne ludzkie komórki śródbłonka mikronaczyniowego macicy (HUtMEC) są izolowane z myometrium (środkowej warstwy ściany macicy) od pojedynczej dawczyni, która nie jest poddawana wstępnej obróbce hormonalnej. Komórki są dostarczane w formie kriokonserwowanej. Komórki są rutynowo analizowane za pomocą barwienia immunofluorescencyjnego: barwią się pozytywnie na CD31 i czynnik von Willebranda oraz negatywnie na alfa-aktynę mięśni gładkich. Podczas ciąży HUtMEC intensywnie się rozmnażają i zmieniają swój fenotyp oraz wzór ekspresji w odpowiedzi na steroidy płciowe. Obejmuje to regulację w górę aktywności syntazy tlenku azotu HUtMEC, modulację ekspresji cząsteczek adhezyjnych oraz wzrost przeżywalności komórek śródbłonka i aktywności angiogennej. HUtMEC są zaangażowane w stany medyczne, takie jak włókniaki macicy lub gruczolistość.
Biochem/physiol Actions
Macica
Disclaimer
Chociaż testy na obecność wirusów HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1 i HTLV-2 dały wynik ujemny, komórki - podobnie jak wszystkie produkty pochodzenia ludzkiego - należy traktować jako potencjalnie zakaźne. Żadna procedura testowa nie może całkowicie zagwarantować braku czynników zakaźnych.
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Other Notes
Zalecana gęstość namnażania: 10000 - 20000 komórek na cm2Pasaż po rozmrożeniu: P2 Testowane markery: dodatni czynnik von Willebranda (vWF), dodatni CD31, dodatni wychwyt Dil-Ac-LDL Gwarantowane podwojenie populacji: >15
Recommended Primary Cell Culture Media:Link
Analysis Note
Rigid quality control tests are performed for each lot of Microvascular Endothelial Cells. They are tested for cell morphology and cell type specific markers, e.g. von Willebrand Factor (vWF), CD31 and Podoplanin using flow cytometric analyses. Growth performance is tested through multiple passages up to 15 population doublings (PD) without antibiotics or antimycotics. In addition, all cells have been tested forthe absence of HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1, HTLV-2 and microbial contaminants (fungi, bacteria, and mycoplasma).
Preparation Note
Subculture Routine –Click here for more information.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Cell culture protocol: the endothelial cell transwell migration and invasion assay used to study angiogenesis and cancer cell metastasis. Explore over 350 PromoCell products.
Cell culture protocol: the endothelial cell transwell migration and invasion assay used to study angiogenesis and cancer cell metastasis. Poznaj ponad 350 produktów PromoCell.
Powiązane treści
Protokół hodowli komórkowej: test tworzenia rurek śródbłonka do badania angiogenezy przy użyciu HUVEC i innych typów komórek śródbłonka. Poznaj ponad 350 produktów PromoCell.
Cell culture protocol: the endothelial tube formation assay to study angiogenesis using HUVECs and other endothelial cell types. Explore over 350 PromoCell products.