Merck
C009
Sigma-Aldrich
McN-A-343
Synonim(y):
(4-Hydroxy-2-butynyl)-1-trimethyl­ammonium-3-chloro­carbanilate chloride, 4-[N-(3-Chlorophenyl)carbamoyloxy]-2-­butynyl­trimethyl­ammonium chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H18Cl2N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
317.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
kolor
white
ciąg SMILES
[Cl-].C[N+](C)(C)CC#CCOC(=O)Nc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C14H17ClN2O2.ClH/c1-17(2,3)9-4-5-10-19-14(18)16-13-8-6-7-12(15)11-13;/h6-8,11H,9-10H2,1-3H3;1H
Klucz InChI
CXFZFEJJLNLOTA-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
M1 muscarinic acetylcholine receptor agonist.
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)