BUA4389-EP
Łyżki do rotora 632 A-4-38
pack of 4 ea, 90 mL rectangular
About This Item
Kod UNSPSC:
41103910
Polecane produkty
Właściwości
90 mL rectangular
opakowanie
pack of 4 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022639307
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with Rotor A-4-38
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)