Kluczowe dokumenty
BMSIPD9600BD4
Sigma-Aldrich
Ball Dropper to Fill 96 BeadBlaster 96 Well Plate
diam. 4 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NA.82
Materiały
acrylic
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific IPD9600-BD4
Średnica
4 mm
Opis ogólny
This ball dropper is used to easily fill 96 well plates with 1 bead per well.
Zastosowanie
Homogenization/milling/grinding of samples
Informacje prawne
BeadBlaster is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.