Przejdź do
MTCB120011
MTC Bio Western Blot Box
L × W × D 4 3/8 in. (11.1 cm) × 2 1/16 in. (5.2 cm) × 1 7/8 in. (4.7 cm), clear
Synonim(y):
multi blot box, stacking western blot box, MTC Bio B1200-11, western blot apparatus, western blot chamber
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
251,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
MTC Bio B1200-11
Material:
clear , polystyrene
Packaging:
pack of 5 ea
251,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
clear , polystyrene
packaging
pack of 5 ea
manufacturer/tradename
MTC Bio B1200-11
L × W × D
4 3/8 in. (11.1 cm) × 2 1/16 in. (5.2 cm) × 1 7/8 in. (4.7 cm)
General description
Blot Box, 4 3/8 x 2 1/16 x 1 1/8in. (11.1x 5.2 x 2.9cm), 5/pk
These Blot boxes are correctly matched to common blot sizes, enabling more blots to fit on shakers/rockers while keeping reagent and antibody usage to an absolute minimum. All corners are formed at 90˚ angles and the bottom surface is uniformly flat, further reducing consumption of costly reagents and antibodies. Black Blot boxes are light-blocking opaque for use with light sensitive samples.
Features and Benefits
  • A perfect box for every blot
  • Reduce antibody usage
  • Hinged lid minimizes evaporation
  • For halves, wholes, strips or minis
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MTC Bio Western Blot Box
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)