Kluczowe dokumenty
BMSIPD960025S
Sigma-Aldrich
BeadBlaster 96 Grinding Jars for Hard Samples
stainless steel, capacity 25 mL
Wybierz wielkość
2 EACH
13 410,00 zł
13 410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 EACH
13 410,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NA.82
13 410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
stainless steel
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific IPD9600-25S
pojemność
25 mL
kompatybilność
BeadBlaster 96
Opis ogólny
Different materials have different grinding requirements. Very hard samples require a jar and grinding balls that are just as hard or harder for effective sample preparation. The jars feature threaded closures for leakproof performance with both solids and liquids. Stainless steel is a very hard material, and when combined with the stainless steel balls, provides for grinding of hard samples such as minerals, ores, polymers and circuit boards. Cryogrinding and also be performed with stainless steel jars and balls. These jars are available in 25ml and 50ml volumes with 10mm and 25mm grinding balls.
Zastosowanie
Homogenization of cryo samples
Informacje prawne
BeadBlaster is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)