Kluczowe dokumenty
BMSE1200PSPE
Sigma-Aldrich
Benchmark myGel InstaView Package
AC/DC input 220 V, EuroPlug
Synonim(y):
System Complate do elektroforezy DNA, przeglądania rozdzielających się pasm i obrazowania za pomocą kamery smartfona
About This Item
Kod UNSPSC:
41105300
NACRES:
NC.01
opakowanie
pack of 1 kit
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific E1200-PSP-E
Opis ogólny
Zestaw zawiera zarówno system zbiorników BMSE1200 InstaView, jak i popularny zasilacz BMSE2301 MyVolt Touch.
Accuris myVolt Touch to zasilacz do elektroforezy, idealny do wydajnej separacji kwasów nukleinowych i białek, a także do podstawowych zastosowań western blotting. Cztery pary gniazd wyjściowych są połączone równolegle w celu podłączenia wielu zbiorników do elektroforezy. Kolorowy ekran dotykowy umożliwia szybkie ustawianie i monitorowanie wszystkich warunków pracy, w tym czasu pracy, napięcia i natężenia prądu. Użytkownicy mogą wybrać "Stały prąd" lub "Stałe napięcie" podczas przebiegu elektroforezy, utrzymując wybrany parametr na stałym poziomie wraz ze zmianą rezystancji. Konstrukcja o podwójnej orientacji z obrotowym wyświetlaczem pozwala na zainstalowanie myVolt Touch w najbardziej dogodnym miejscu, na półce lub stole, oszczędzając cenne miejsce.
myVolt Touch posiada logiczny interfejs użytkownika. Ustawienie przebiegu elektroforezy nie może być prostsze; wystarczy dotknąć parametru, aby go wybrać, nacisnąć strzałki "w górę" i "w dół", aby dostosować wartość, a następnie dotknąć przycisku "Start". Wszystkie parametry są zawsze wyświetlane, bez konieczności przełączania między czasem, napięciem lub natężeniem. Ponadto zawsze wyświetlany jest status pracy.
Zbiornik na żel InstaView mieści jedną dużą (10,5x10 cm) lub jedną małą (10,5x6 cm) tackę na żel i jest dostarczany z tackami, grzebieniami i szczelnym stojakiem do odlewania. Pokrywa zbiornika na żel zawiera dołączone przewody zasilające, które zapobiegają działaniu urządzenia bez prawidłowo założonej pokrywy. Można podłączyć dowolny standardowy zasilacz, w tym Accuris myVolt Mini i myVolt Touch. Zbiornik na żel InstaView ma kształt umożliwiający wsunięcie pod niego mini transiluminatora LED (w zestawie). Niebieskie światło o długości fali 465 nm zapewnia wzbudzenie popularnych zielonych barwników fluorescencyjnych, takich jak SmartGlow, SYBR® Green i GelGreen. Pomarańczowy filtr jest wbudowany w pokrywę zbiornika żelu w celu wizualizacji DNA w pojemniku z żelem bez dodatkowego sprzętu lub okularów. Transiluminator może być włączony w dowolnym momencie podczas przebiegu, aby śledzić postęp i automatycznie wyłącza się po 5 minutach.
Po elektroforezie wystarczy umieścić dołączoną obudowę do obrazowania na zbiorniku żelowym InstaView, aby uchwycić obrazy o wysokiej rozdzielczości za pomocą smartfona. Ten wszechstronny zasilacz jest idealny do podstawowej elektroforezy DNA i może być również używany do separacji białek PAGE. Systemy te ułatwiają cały proces prowadzenia żeli DNA, przeglądania pasm DNA i dokumentowania wyników. Wszystko to bez konieczności usuwania żelu.
Cechy i korzyści
  • System Complate do elektroforezy DNA, podgląd rozdzielających się pasm
  • Obrazowanie za pomocą kamery smartfona
  • Podgląd migracji i separacji DNA na bieżąco
  • Oświetlenie niebieskim światłem - nie uszkadza DNA
  • Rejestrowanie obrazów w wysokiej rozdzielczości bez wyjmowania żelu ze zbiornika
Informacje prawne
SYBR is a registered trademark of Life Technologies
myGel is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)