Kluczowe dokumenty
BM991.8900.01
B Medical CSF61L
Contact Shock Freezer
About This Item
Kod UNSPSC:
41103025
Produkt BM991.8900.01 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
wejście AC/DC
480 V, 60 Hz, US 3-pin plug
Materiały
stainless steel device (Coated Steel Ext Stainless Steel Plates)
Właściwości
CE compliant
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
B Medical Systems
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zamrażarka kontaktowa - pojemność 30/60 worków - wewnętrzna sprężarka/skraplacz
Zastosowanie
Zarządzanie krwią
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)