Kluczowe dokumenty
BM991.7705.01
B Medical MT12
Transport Device (Box)
About This Item
Kod UNSPSC:
41103025
Materiały
polyethylene device
Właściwości
CE compliant: no
CSA approved
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
B Medical Systems
pojemność
0.85 ft3
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
0.85 cu.ft., Passive, Transport Box, Capacity: (15) 450ml or (25) 270ml bag , Top Loading, Molded Polyethylene, Cold Life: up to 96.14 hrs. At +32°C /up to 56.5 hrs. At +43°C
Zastosowanie
Cold Chain
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)